Drukuj
3-(Hydroksymetylo)pirydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Hydroxymethyl)pyridine, 3-Pyridinemethanol, 3-Pyridylcarbinol, Pyridine-3-methanol, 3-Pyridylmethanol
OR23061-25G OR23061-100G OR23061-500G
APOSOR23061-25GEA 116 PLN
APOSOR23061-25G APOSOR23061-100G APOSOR23061-500G
3-(Hydroksymetylo)pirydyna
3-(Hydroksymetylo)pirydyna
Formuła: C₆H₇NO
Temp. Wrzenia: 259 °C
Temp. topnienia: –7 °C
Gęstość: 1,134 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006407
Numer CAS: 100-55-0
Numer WE (dawny EINECS): 202-864-6