Drukuj
3-Furaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR23028-1G OR23028-10G
APOSOR23028-1GEA 145 PLN
APOSOR23028-1G APOSOR23028-10G
3-Furaldehyde 98%
3-Furaldehyde
Formuła: C₅H₄O₂
Temp. Wrzenia: 145 °C
Gęstość: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00010424
Numer CAS: 498-60-2
Jednostka: 1199
ADR: 6.1+3,II