Drukuj
Kwas 3-furanokarboksylowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR23027-100G OR23027-25G OR23027-5G
APOSOR23027-100GEA 865 PLN
APOSOR23027-100G APOSOR23027-25G APOSOR23027-5G
Kwas 3-furanokarboksylowy 98%
Kwas 3-furanokarboksylowy
Formuła: C₅H₄O₃
Temp. topnienia: 120…123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005350
Numer CAS: 488-93-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-689-9