Drukuj
Alkohol furfurylowy
Dostawca: Apollo Scientific
OR23024-1KG OR23024-250G
APOSOR23024-1KGEA 917 PLN
APOSOR23024-1KG APOSOR23024-250G
Alkohol furfurylowy
Formuła: C₅H₆O₂
Temp. Wrzenia: 170 °C
Temp. topnienia: –29 °C
Gęstość: 1,135 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003252
Numer CAS: 98-00-0
Jednostka: 2874
ADR: 6.1,III