Drukuj
2-Furaldehyd
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR23023-1KG OR23023-250G
APOSOR23023-1KGEA 464 PLN
APOSOR23023-1KG APOSOR23023-250G
2-Furaldehyd
2-Furaldehyd
Formuła: C₅H₄O₂
Temp. Wrzenia: 159…162 °C
Temp. topnienia: –38 °C
Gęstość: 1,159 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003229
Numer CAS: 98-01-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-627-7
Jednostka: 1199
ADR: 6.1+3,II