Drukuj
Chlorek 2-furoilu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR23022-250G OR23022-50G
APOSOR23022-250GEA 1010 PLN
APOSOR23022-250G APOSOR23022-50G
Chlorek 2-furoilu
Chlorek 2-furoilu
Formuła: C₅H₃ClO₂
MW: 130.53 g/mol
Temp. Wrzenia: 173…174 °C
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1.325 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003228
Numer CAS: 527-69-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-422-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 II