Drukuj
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2302-1G OR2302-5G
APOSOR2302-1GEA 160 PLN
APOSOR2302-1G APOSOR2302-5G
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester 95%
1-Cyclohexenylboronic acid pinacol ester
Formuła: C₁₂H₂₁BO₂
Temp. Wrzenia: 125 °C/0,23mmHg
Gęstość: 0,968 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05663845
Numer CAS: 141091-37-4