Drukuj
6-Isothiocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR23008-1G OR23008-250MG
APOSOR23008-1GEA 911 PLN
APOSOR23008-1G APOSOR23008-250MG
6-Isothiocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine 95%
6-Isothiocyanato-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Formuła: C₉H₇NO₂S
Temp. topnienia: 64…66 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00175465
Numer CAS: 141492-50-4
Jednostka: 2923
ADR: 8+6.1,III