Drukuj
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (3-(Dimethylamino)phenyl)methanol, m-(Dimethylamino)benzyl alcohol, Benzenemethanol,3-(dimethylamino)-, Benzyl alcohol, m-(dimethylamino)-
OR2300-5G OR2300-25G
APOSOR2300-5GEA 435 PLN
APOSOR2300-5G APOSOR2300-25G
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol 95%
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
Formuła: C₉H₁₃NO
Temp. Wrzenia: 282…283 °C
Gęstość: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017342
Numer CAS: 23501-93-1
Numer WE (dawny EINECS): 245-700-9