Drukuj
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR22990-25G OR22990-5G OR22990-100G
APOSOR22990-25GEA 160 PLN
APOSOR22990-25G APOSOR22990-5G APOSOR22990-100G
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
Formuła: C₅H₆BrNO
Temp. Wrzenia: 69…70 °C/8mmHg
Gęstość: 1,478 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00068187
Numer CAS: 10558-25-5