Drukuj
4-Bromo-o-fenylenodiamina 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR22977-25G OR22977-5G
APOSOR22977-25GEA 215 PLN
APOSOR22977-25G APOSOR22977-5G
4-Bromo-o-fenylenodiamina 99%
4-Bromo-o-fenylenodiamina
Formuła: C₆H₇BrN₂
Temp. topnienia: 65…69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02660622
Numer CAS: 1575-37-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III