Drukuj
tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: tert-Butyl thiophen-3-ylcarbamate, 3-Aminothiophene, N-BOC protected
OR22965-1G OR22965-5G OR22965-10G
APOSOR22965-1GEA 168 PLN
APOSOR22965-1G APOSOR22965-5G APOSOR22965-10G
tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
tert-Butyl-N-(3-thienyl)carbamate
Formuła: C₉H₁₃NO₂S
MW: 199.27 g/mol
Temp. topnienia: 138…140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01928808
Numer CAS: 19228-91-2