Drukuj
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
OR22930-100G OR22930-1KG OR22930-500G
APOSOR22930-100GEA 559 PLN
APOSOR22930-100G APOSOR22930-1KG APOSOR22930-500G
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one 97+%
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formuła: C₆H₇NO
Temp. Wrzenia: 102…106 °C/0,25mmHg
Temp. topnienia: 54…58 °C
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00213364
Numer CAS: 49805-30-3
Numer WE (dawny EINECS): 421-830-0