Drukuj
Tropina
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: endo-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
OR22908-100G OR22908-500G
APOSOR22908-100GEA 363 PLN
APOSOR22908-100G APOSOR22908-500G
Tropina
Tropina
Formuła: C₈H₁₅NO
Temp. Wrzenia: 232…234 °C
Temp. topnienia: 61…65 °C
Gęstość: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00180667
Numer CAS: 120-29-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-384-2