Drukuj
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR2280-25G OR2280-100G
APOSOR2280-25GEA 327 PLN
APOSOR2280-25G APOSOR2280-100G
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde 95+%
2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-carbaldehyde
Formuła: C₉H₈O₂
Temp. Wrzenia: 88…89 °C/0,1mmHg
Gęstość: 1,177 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00068058
Numer CAS: 55745-70-5