Drukuj
4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR2275-1G OR2275-500MG OR2275-5G
APOSOR2275-1GEA 255 PLN
APOSOR2275-1G APOSOR2275-500MG APOSOR2275-5G
4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride 97%
4-Cyclohexylbenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₁₂H₁₅ClO₂S
Temp. topnienia: 42…52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00625713
Numer CAS: 56354-57-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,III