Drukuj
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR22745-1G OR22745-250MG OR22745-500MG OR22745-2.5G OR22745-5G
APOSOR22745-1GEA 656 PLN
APOSOR22745-1G APOSOR22745-250MG APOSOR22745-500MG APOSOR22745-2.5G APOSOR22745-5G
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Formuła: C₆H₁₁NO
MW: 113.16 g/mol
Temp. topnienia: 176…177 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00829406
Numer CAS: 1759-55-3