Drukuj
4,6-Dichloropirymidion 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR22727-100G OR22727-25G OR22727-500G
APOSOR22727-100GEA 218 PLN
APOSOR22727-100G APOSOR22727-25G APOSOR22727-500G
4,6-Dichloropirymidion 98%
4,6-Dichloropirymidion
Formuła: C₄H₂Cl₂N₂
Temp. Wrzenia: 176 °C
Temp. topnienia: 64…68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006109
Numer CAS: 1193-21-1
Numer WE (dawny EINECS): 214-770-2
Jednostka: 3263
ADR: 8,II