Drukuj
3-Acetylo-2,5-dichlorotiofen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2,5-Dichloro-3-thienyl)-1-ethanone
OR22717-25G OR22717-100G
APOSOR22717-25GEA 116 PLN
APOSOR22717-25G APOSOR22717-100G
3-Acetylo-2,5-dichlorotiofen
3-Acetylo-2,5-dichlorotiofen
Formuła: C₆H₄Cl₂OS
Temp. topnienia: 37…40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014522
Numer CAS: 36157-40-1