Drukuj
1-Phenylcyclobutanecarboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2270-1G OR2270-250MG
APOSOR2270-1GEA 363 PLN
APOSOR2270-1G APOSOR2270-250MG
1-Phenylcyclobutanecarboxylic acid
1-Phenylcyclobutanecarboxylic acid
Formuła: C₁₀H₁₀O₂
MW: 176.22 g/mol
Temp. topnienia: 100…102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00019262
Numer CAS: 37828-19-6