Drukuj
Chloro(dimetylo)(fenylo)silan 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorodimethylphenylsilane
OR22666-100G OR22666-250G
APOSOR22666-100GEA 545 PLN
APOSOR22666-100G APOSOR22666-250G
Chloro(dimetylo)(fenylo)silan 95%
Chloro(dimetylo)(fenylo)silan
Formuła: C₈H₁₁ClSi
MW: 170.71 g/mol
Temp. Wrzenia: 192…193 °C
Gęstość: 1.017 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000499
Numer CAS: 768-33-2
Numer WE (dawny EINECS): 212-193-0
Jednostka: 2987
ADR: 8 II