Drukuj
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: H-Ala-NH2.HCl, (S)-2-Aminopropionamide Hydrochloride, L-Alanamine Hydrochloride, H-Ala-NH₂·HCl, L-Alaninamide hydrochloride
OR22615-100G OR22615-25G
APOSOR22615-100GEA 472 PLN
APOSOR22615-100G APOSOR22615-25G
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride
(S)-2-Aminopropanamide hydrochloride
Formuła: C₃H₉ClN₂O
MW: 124.57 g/mol
Temp. topnienia: 212…217 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066145
Numer CAS: 33208-99-0