Drukuj
6-Metyloindol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2254-5G OR2254-25G
APOSOR2254-5GEA 131 PLN
APOSOR2254-5G APOSOR2254-25G
6-Metyloindol
6-Metyloindol
Formuła: C₉H₉N
Temp. Wrzenia: 112 °C/5mmHg
Temp. topnienia: 29…32 °C
Gęstość: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005682
Numer CAS: 3420-02-8
Jednostka: 3335
ADR: 9,III