Drukuj
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Tert-butyl 3-iodoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-iodoazetidine, tert-Butyl 3-iodoazetidine-1-carboxylate, N-Boc-3-iodoazetidine
OR2251-5G OR2251-25G OR2251-100G
APOSOR2251-5GEA 110 PLN
APOSOR2251-5G APOSOR2251-25G APOSOR2251-100G
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-iodoazetidine-1-carboxylate
Formuła: C₈H₁₄INO₂
MW: 283.11 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09752821
Numer CAS: 254454-54-1
Jednostka: 3082
ADR: 9+EHS III