Drukuj
1-Adamantaneacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(Adamantan-1-yl)acetic acid, 1-Carboxymethyladamantane
OR22506-10G OR22506-25G OR22506-5G
APOSOR22506-10GEA 131 PLN
APOSOR22506-10G APOSOR22506-25G APOSOR22506-5G
1-Adamantaneacetic acid 98%
1-Adamantaneacetic acid
Formuła: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194.27 g/mol
Temp. topnienia: 137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00074728
Numer CAS: 4942-47-6