Drukuj
Norbornane-2-carboxylic acid 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR22442-1G OR22442-5G
APOSOR22442-1GEA 110 PLN
APOSOR22442-1G APOSOR22442-5G
Norbornane-2-carboxylic acid 99%
Norbornane-2-carboxylic acid
Formuła: C₈H₁₂O₂
Temp. Wrzenia: 134…136 °C/16mmHg
Temp. topnienia: 40 °C
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167749
Numer CAS: 824-62-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-532-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,III