Drukuj
Kwas 5-bromo-2-tiofenokarboksylowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
OR22424-100G OR22424-25G OR22424-5G
APOSOR22424-100GEA 824 PLN
APOSOR22424-100G APOSOR22424-25G APOSOR22424-5G
Kwas 5-bromo-2-tiofenokarboksylowy 97%
Kwas 5-bromo-2-tiofenokarboksylowy
Formuła: C₅H₃BrO₂S
Temp. topnienia: 138…144 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00079725
Numer CAS: 7311-63-9