Drukuj
4,5-Dibromo-2-thenoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4,5-Dibromo-2-thiophenecarboxylic acid, 4,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid
OR22419-25G OR22419-5G
APOSOR22419-25GEA 1420 PLN
APOSOR22419-25G APOSOR22419-5G
4,5-Dibromo-2-thenoic acid
4,5-Dibromo-2-thenoic acid
Formuła: C₅H₂Br₂O₂S
MW: 285.94 g/mol
Temp. topnienia: 225…232 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00039682
Numer CAS: 6324-10-3
Numer WE (dawny EINECS): 228-683-2