Drukuj
2-Aminobenzimidazol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1H-Benzo[d]imidazol-2-amine, Benzimidazol-2-ylamine, 2-Amino-1H-benzimidazole
OR22305-100G OR22305-25G OR22305-500G
APOSOR22305-100GEA 276 PLN
APOSOR22305-100G APOSOR22305-25G APOSOR22305-500G
2-Aminobenzimidazol 97%
2-Aminobenzimidazole
Formuła: C₇H₇N₃
Temp. topnienia: 228…232 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005596
Numer CAS: 934-32-7
Numer WE (dawny EINECS): 213-280-6