Drukuj
(R)-(-)-1,3-Butanodiol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2223-1G OR2223-5G
APOSOR2223-1GEA 110 PLN
APOSOR2223-1G APOSOR2223-5G
(R)-(-)-1,3-Butanodiol
(R)-(-)-1,3-Butanodiol
Formuła: C₄H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 203…204 °C
Gęstość: 1,005 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064277
Numer CAS: 6290-03-5