Drukuj
N-Methyl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)amine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-[2-(Methylamino)ethyl]pyridine
OR22222-1G OR22222-5G
APOSOR22222-1GEA 197 PLN
APOSOR22222-1G APOSOR22222-5G
N-Methyl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)amine
N-Methyl-N-(2-pyridin-2-ylethyl)amine
Formuła: C₈H₁₂N₂
MW: 136.2 g/mol
Temp. Wrzenia: 113…114 °C/30mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006362
Numer CAS: 5638-76-6