Drukuj
1-Pyrenecarboxaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR22205-25G OR22205-5G OR22205-100G
APOSOR22205-25GEA 522 PLN
APOSOR22205-25G APOSOR22205-5G APOSOR22205-100G
1-Pyrenecarboxaldehyde 98%
1-Pyrenecarboxaldehyde
Formuła: C₁₇H₁₀O
Temp. topnienia: 123…126 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004139
Numer CAS: 3029-19-4
Numer WE (dawny EINECS): 221-196-6