Drukuj
3(2H)-Pyridazinone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3-dihydropyridazin-3-one, Pyridazin-3(2H)-one
OR2215-25G OR2215-5G OR2215-100G
APOSOR2215-25GEA 327 PLN
APOSOR2215-25G APOSOR2215-5G APOSOR2215-100G
3(2H)-Pyridazinone 95%
3(2H)-Pyridazinone
Formuła: C₄H₄N₂O
Temp. Wrzenia: 101 °C/1,5mmHg
Temp. topnienia: 98…104 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00099605
Numer CAS: 504-30-3