Drukuj
3-Bromo-2-nitroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2214-5G OR2214-25G
APOSOR2214-5GEA 145 PLN
APOSOR2214-5G APOSOR2214-25G
3-Bromo-2-nitroaniline 98%
3-Bromo-2-nitroaniline
Formuła: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08063248
Numer CAS: 7138-15-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III