Drukuj
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR22139-100G OR22139-25G OR22139-500G
APOSOR22139-100GEA 226 PLN
APOSOR22139-100G APOSOR22139-25G APOSOR22139-500G
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid 98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Formuła: C₇H₅NO₅
Temp. topnienia: 183…186 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007119
Numer CAS: 616-82-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-494-1