Drukuj
2,6-Dibromoanilina 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR2212-100G OR2212-25G OR2212-5G
APOSOR2212-100GEA 1040 PLN
APOSOR2212-100G APOSOR2212-25G APOSOR2212-5G
2,6-Dibromoanilina 98%
2,6-Dibromoanilina
Formuła: C₆H₅Br₂N
MW: 250.92 g/mol
Temp. Wrzenia: 262…264 °C
Temp. topnienia: 79…83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007638
Numer CAS: 608-30-0
Numer WE (dawny EINECS): 210-158-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III