Drukuj
3-Hydroxy-4-iodobenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR22116-1G OR22116-5G
APOSOR22116-1GEA 218 PLN
APOSOR22116-1G APOSOR22116-5G
3-Hydroxy-4-iodobenzaldehyde 98%
3-Hydroxy-4-iodobenzaldehyde
Formuła: C₇H₅IO₂
Temp. topnienia: 126…128 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00114697
Numer CAS: 135242-71-6