Drukuj
2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR22114-1G OR22114-250MG
APOSOR22114-1GEA 1540 PLN
APOSOR22114-1G APOSOR22114-250MG
2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)acetonitrile
2-(5-Chloro-2-nitrophenyl)acetonitrile
Formuła: C₈H₅ClN₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00114693
Numer CAS: 72301-65-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III