Drukuj
4,6-Di(tert-butyl)benzene-1,3-diol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR22090-1G OR22090-5G
APOSOR22090-1GEA 656 PLN
APOSOR22090-1G APOSOR22090-5G
4,6-Di(tert-butyl)benzene-1,3-diol 95%
4,6-Di(tert-butyl)benzene-1,3-diol
Formuła: C₁₄H₂₂O₂
Temp. topnienia: 120…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044513
Numer CAS: 5374-06-1
Numer WE (dawny EINECS): 226-366-3