Drukuj
3,5-Di-tert-butylopirokatechol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Di-tert-butylcatechol
OR22089-100G OR22089-25G
APOSOR22089-100GEA 957 PLN
APOSOR22089-100G APOSOR22089-25G
3,5-Di-tert-butylopirokatechol
3,5-Di-tert-butylopirokatechol
Formuła: C₁₄H₂₂O₂
Temp. Wrzenia: 140…145 °C/5mmHg
Temp. topnienia: 95…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008819
Numer CAS: 1020-31-1