Drukuj
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR22087-25G OR22087-5G
APOSOR22087-25GEA 1390 PLN
APOSOR22087-25G APOSOR22087-5G
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone 98%
3,5-Di-tert-butyl-o-benzoquinone
Formuła: C₁₄H₂₀O₂
Temp. topnienia: 114…117 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001647
Numer CAS: 3383-21-9
Numer WE (dawny EINECS): 222-189-0