Drukuj
4-Butylbiphenyl 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Butyl-1,1'-Biphenyl
OR22067-100G OR22067-25G OR22067-500G
APOSOR22067-100GEA 284 PLN
APOSOR22067-100G APOSOR22067-25G APOSOR22067-500G
4-Butylbiphenyl 98%
4-Butylbiphenyl
Formuła: C₁₆H₁₈
Temp. Wrzenia: 318…319 °C
Temp. topnienia: 44414 °C
Gęstość: 0,953 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00100665
Numer CAS: 37909-95-8