Drukuj
Siarczek bis(4-hydroksyfenylu) 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR22056-100G OR22056-500G
APOSOR22056-100GEA 122 PLN
APOSOR22056-100G APOSOR22056-500G
Siarczek bis(4-hydroksyfenylu) 98%
Formuła: C₁₂H₁₀O₂S
Temp. topnienia: 151…156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002349
Numer CAS: 2664-63-3
Numer WE (dawny EINECS): 220-197-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,II