Drukuj
(±)-2-Bromopropionian etylu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: DL-Ethyl 2-bromopropionate, Ethyl 2-bromopropionate
OR2205-10KG OR2205-2.5KG OR2205-500G
APOSOR2205-10KGEA 2610 PLN
APOSOR2205-10KG APOSOR2205-2.5KG APOSOR2205-500G
(±)-2-Bromopropionian etylu
(±)-2-Bromopropionian etylu
Formuła: C₅H₉BrO₂
Temp. Wrzenia: 156…160 °C
Gęstość: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000144
Numer CAS: 535-11-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-609-2
Jednostka: 2920
ADR: 8+3,II