Drukuj
Kwas 2,2-dimetyloglutarowy
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2-Dimethyl-1,5-pentanedioic acid
OR2204-1G OR2204-5G
APOSOR2204-1GEA 110 PLN
APOSOR2204-1G APOSOR2204-5G
Kwas 2,2-dimetyloglutarowy
Kwas 2,2-dimetyloglutarowy
Formuła: C₇H₁₂O₄
MW: 160.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 200 °C
Temp. topnienia: 86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004197
Numer CAS: 681-57-2