Drukuj
2,4-Diacetylphloroglucinol 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,1'-(2,4,6-Trihydroxy-1,3-phenylene)bisethanone, 1-(3-acetyl-2,4,6-trihydroxyphenyl)ethan-1-one, Ethanone,1,1'-(2,4,6-trihydroxy-1,3-phenylene)bis-
OR22030-1G OR22030-500MG
APOSOR22030-1GEA 3560 PLN
APOSOR22030-1G APOSOR22030-500MG
2,4-Diacetylphloroglucinol 96%
2,4-Diacetylphloroglucinol
Formuła: C₁₀H₁₀O₅
Temp. topnienia: 164…168 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00100483
Numer CAS: 2161-86-6