Drukuj
p-tert-Butyloanizol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2202-100G OR2202-25G
APOSOR2202-100GEA 215 PLN
APOSOR2202-100G APOSOR2202-25G
p-tert-Butyloanizol 97%
p-tert-Butyloanizol
Formuła: C₁₁H₁₆O
Temp. Wrzenia: 222 °C
Temp. topnienia: 18 °C
Gęstość: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00026309
Numer CAS: 5396-38-3
Numer WE (dawny EINECS): 226-412-2