Drukuj
Isoquinoline-3-amine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Isoquinolin-3-amine, 3-Aminoisoquinoline
OR22000-1G OR22000-10G OR22000-5G
APOSOR22000-1GEA 131 PLN
APOSOR22000-1G APOSOR22000-10G APOSOR22000-5G
Isoquinoline-3-amine 97%
Isoquinoline-3-amine
Formuła: C₉H₈N₂
Temp. topnienia: 174…180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00102190
Numer CAS: 25475-67-6