Drukuj
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethan-1-one, 1-(2-Hydroxy-4-methylphenyl)ethanone
OR21993-100G OR21993-25G
APOSOR21993-100GEA 2220 PLN
APOSOR21993-100G APOSOR21993-25G
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone 95%
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone
Formuła: C₉H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 245 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00100559
Numer CAS: 6921-64-8