Drukuj
2-Bromo-5-chlorobenzoesan metylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2-bromo-5-chlorobenzoate
OR2198-100G OR2198-25G
APOSOR2198-100GEA 566 PLN
APOSOR2198-100G APOSOR2198-25G
2-Bromo-5-chlorobenzoesan metylu 98%
2-Bromo-5-chlorobenzoesan metylu
Formuła: C₈H₆BrClO₂
MW: 249.49 g/mol
Temp. topnienia: 37…40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00144763
Numer CAS: 27007-53-0